Learn More
Propargilaldehído dietilo acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559403 1 g Frasco de vidrio 1 g
10065243 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10160-87-9 | Molecular Formula: C7H12O2 | Molecular Weight: 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10160-87-9
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00009237
Clave InChI RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
Nombre IUPAC 3,3-dietoxiprop-1-ina
SMILES CCOC(OCC)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylaldehyde diethyl acetal
Color Amarillo
Densidad 0.8940g/mL
Punto de ebullición 137.0°C to 139.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH(0CH2CH3)2
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.894
Sinónimo 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargylaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación