Learn More
Sulfuro de propargilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propargyl Sulfide |
| CAS | 13702-09-5 |
| Fórmula molecular | C6H6S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2 |
| SMILES | C#CCSCC#C |
| Nombre IUPAC | 3-prop-2-inilsulfanilprop-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 110.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.019 |