Learn More
Sulfuro de propargilo, TRC
Código de producto. 30423304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423304 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30423304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839618500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl Sulfide
CAS 13702-09-5
Fórmula molecular C6H6S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6S/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
SMILES C#CCSCC#C
Nombre IUPAC 3-prop-2-inilsulfanilprop-1-ino
Peso molecular (g/mol) 110.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.019