Learn More
Propargilo (RS)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato (éster propargílico del ácido fenilciclohexilglicólico), Mikromol™
Código de producto. 30050825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050825 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050825 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0047.500025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Propargilo (RS)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato (éster propargílico del ácido fenilciclohexilglicólico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester)
CAS 81039-74-9
Nombres de analitos o componentes Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate (Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propargyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Propargyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O3/c1-2-13-20-16(18)17(19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h1,3,5-6,9-10,15,19H,4,7-8,11-13H2
SMILES OC(C1CCCCC1)(C(=O)OCC#C)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato de prop-2-inilo
Peso molecular (g/mol) 272.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1412 g/mol