Learn More
Propargil p-toluenosulfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15438949 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15438949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12075.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluenosulfonato de propargil es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, DMSO, acetato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl p-toluenesulfonate
CAS 6165-76-0
Densidad 1.22
Punto de ebullición 117°C to 121°C (0.3 mmHg)
Fórmula molecular C10H10O3S
Índice de refracción 1.527
Número MDL MFCD00078365
Cantidad 10 g
Beilstein 1212957
Sinónimo propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Dichloromethane,DMSO,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
Clave InChI LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
Nombre IUPAC prop-2-inil 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 210.247
PubChem CID 22547
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl p-toluenesulfonate