Learn More
Propargil p-toluenosulfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10085023 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10085023 100 g Frasco de vidrio 100 g
10602085 5 g Frasco de vidrio 5 g
10690735 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10085023 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 379681000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6165-76-0 | C10H10O3S | 210.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6165-76-0
Fórmula molecular C10H10O3S
Peso molecular (g/mol) 210.25
Número MDL MFCD01462194
Clave InChI LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl p-toluenesulfonate, propargyl tosylate, prop-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, 2-propynyl ester, 2-propyn-1-ol, 4-methylbenzenesulfonate, ccris 9146, p-toluenesulfonic acid propargyl ester, propargylp-toluenesulfonate, propargyl p-toluene sulfonate, acmc-209mv7
PubChem CID 22547
Nombre IUPAC prop-2-inil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material Propargyl p-toluenesulfonate
Color Incoloro a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3CH2C≡CH
Índice de refracción 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Beilstein 11, IV, 263
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Propargyl p-toluenesulfonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.