Learn More
Éster de propargilo metanosulfonato, 95%, TRC
Código de producto. 30411052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411052 1 g 1 g
30422982 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7660001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16156-58-4
Fórmula molecular C4 H6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 134.15
Nombre IUPAC Propel-2-Ynil metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl Methanesulfonate Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0038