Learn More
Metacrilato de propargilo, 98 %, estabilizado con 250 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392487 50 g 50 g
11382487 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11556.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13861-22-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Propargyl methacrylate is a monomer used in polymerization reactions. It is associated with its acetylene and under goes polymerization reaction through the reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) process using cyanoisopropyl dithiobenzoate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de propargilo es un monómero que se utiliza en reacciones de polimerización. Se asocia con su acetileno y se somete a una reacción de polimerización a través del proceso de transferencia de cadena de fragmentación y adición reversible (RAFT), en el que se utiliza ditiobenzoato de cianoisopropilo como reactivo.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13861-22-8
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00048123
Clave InChI PZAWASVJOPLHCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl methacrylate, 2-propynyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propynyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propyn-1-yl ester, prop-2-yn-1-yl 2-methylprop-2-enoate, prop-2-ynyl methacrylate, propargylmethacrylate, acmc-1bvgj, prop-2-yn-1-yl methacrylate, propargyl methacrylate, stabilized 10g
PubChem CID 83778
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-anoato de prop-2-inilo
SMILES CC(=C)C(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 250ppm 4-methoxyphenol
Densidad 0.986
Punto de ebullición 149°C to 151°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 906850
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%