Learn More
Éter de propargil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440328 5 g 5 g
15450328 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53473.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6921-27-3 | C6H6O | 94.113 g/mol
Propargyl ether is a useful ether for proteomics research. It was used for the preparation of polyferrocenes, via polyaddition with 1,1?-bis(azidoethyl)ferrocene. It may be used for the preaparation of cyclic polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de propargil es un éter útil para la investigación proteómica. Se utilizó para la preparación de poliferrocenos, mediante la poliadición con 1,1′-bis(azidoetil)ferroceno. Puede usarse para la preparación de poliestireno cíclico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-27-3
Fórmula molecular C6H6O
Peso molecular (g/mol) 94.113
Número MDL MFCD00048108
Clave InChI HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl ether, dipropargyl ether, 2-propynyl ether, 1-propyne, 3,3'-oxybis, bispropargyl ether, 3-prop-2-yn-1-yloxy prop-1-yne, propargyl-ether, dipropargyl oxide, di 2-propynyl ether, bis 2-propynyl ether
PubChem CID 23349
Nombre IUPAC 3-prop-2-inoxiprop-1-ina
SMILES C#CCOCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl ether
Densidad 0.914
Punto de ebullición 55°C to 57°C (65 mmHg)
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Fórmula lineal (HC≡CCH2)2O
Índice de refracción 1.443
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl ether