Learn More
Cloruro de propargilo, TRC
Código de producto. 30415850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415850 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30415850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76300025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl Chloride
CAS 624-65-7
Fórmula molecular C3H3Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES ClCC#C
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-ino
Peso molecular (g/mol) 74.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.9923