Learn More
Cloruro de propargilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propargyl Chloride |
| CAS | 624-65-7 |
| Fórmula molecular | C3H3Cl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Chloroprop-2-yne, 2-Propynyl Chloride, 3-Chloro-1-propyne, 3-Chloropropyne, NSC 66411 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | ClCC#C |
| Nombre IUPAC | 3-cloroprop-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 74.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.9923 |