Learn More
Solución de cloruro de propargil, 70 % p/p en tolueno
Código de producto. 15409169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409169 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15409169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20416.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl chloride
CAS 624-65-7
Punto de ebullición 60°C to 63°C
Punto de fusión <-50°C
Fórmula molecular C3H3Cl
Fórmula lineal HC≡CCH2Cl
Número MDL MFCD00000980
Número UN UN2924
Beilstein 506005
Concentración 70% w/w soln. in toluene
Densidad 0.99
Índice Merck 14,7810
Sinónimo propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Clave InChI LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC#C
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-ino
Peso molecular (g/mol) 74.51
PubChem CID 12221
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.51
Índice de refracción 1.456
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación −15°C (−5°F)