Learn More
Propargyl Butylcarbamato, TRC
Código de producto. 30137633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137633 2.5 g 2.50 g
30132576 5 g 5 g
30011362 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7625902.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76114-73-3
Fórmula molecular C8 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 155.19
Sinónimo Carbamic acid, N-butyl-, 2-propyn-1-yl ester, Carbamic acid, butyl-, 2-propynyl ester (9CI), 2-Propyn-1-yl N-butylcarbamate, 2-Propynyl butylcarbamate, N-Butyl propargyl carbamate, Propargyl butylcarbamate
Nombre IUPAC Propel-2-inil N-butilcarbamato
SMILES CCCCNC(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl Butylcarbamate
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c1-3-5-6-9-8(10)11-7-4-2/h2H,3,5-7H2,1H3,(H,9,10)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946
Porcentaje de pureza >95%