Learn More
Bromuro de propargilo (estabilizado con MgO), TRC
Código de producto. 30411329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411329 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30411329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76257510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl Bromide
CAS 106-96-7
Fórmula molecular C3H3Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
SMILES BrCC#C
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 118.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.9418