Learn More
Bromuro de propargilo (estabilizado con MgO), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propargyl Bromide |
| CAS | 106-96-7 |
| Fórmula molecular | C3H3Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Bromopropyne, 1-Bromo-2-propyne, 2-Propynyl Bromide, 3-Bromo-1-propyne, 3-Bromopropyne, NSC 8801 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2 |
| SMILES | BrCC#C |
| Nombre IUPAC | 3-bromoprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 118.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.9418 |