Learn More
Bromuro de propargil, 80 % en tolueno, estab. con MgO, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477907 50 mL 50 ml
11487907 250 mL 250 ml
11467907 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16580.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
Propargyl bromide, 80% in toluene is used to prepare betulonic acid-peptide conjugates with anti-inflammatory activity and propargylic amines employed in enyne metathesis. It finds application in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols and enone complexes. In Barbier-type reaction, it reacts with aldehydes to give alkyne alcohols. It is actively involved in the synthesis of polyethylene glycol (PEG) and peptide-grafted polyesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromuro de propargil, 80 % en tolueno se utiliza para preparar conjugados de péptidos de ácido betulónico con actividad antiinflamatoria y aminas propargílicas empleadas en la metátesis del enino. Se utiliza en la propargilación de espirocetonas, alcoholes alílicos y complejos enónicos. En la reacción tipo Barbier, reacciona con aldehídos para `producir alcoholes alquinos. Participa activamente en la síntesis de polietilenglicol (PEG) y poliésteres injertados en péptidos.
Solubilidad
miscible con etanol, éter, benceno, tetracloruro de carbono y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, cobre, peróxidos, plata, óxidos de plata, mercurio y óxidos de mercurio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-96-7
Fórmula molecular C3H3Br
Peso molecular (g/mol) 118.961
Número MDL MFCD00000241
Clave InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES C#CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl bromide
Nombre de nota stabilized with MgO
Punto de fusión -61°C
Densidad 1.335
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 50 mL
Número UN UN2924
Beilstein 605309
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 % en tolueno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl bromide, 80% in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propargyl bromide, Toluene