Learn More
Éter bencílico de propargilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propargyl Benzyl Ether |
| CAS | 4039-82-1 |
| Fórmula molecular | C10H10O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (((Propargyl)oxy)methyl)benzene, 1-(Benzyloxymethyl)ethyne, 1-Benzyloxy-2-propyne, 2-Propynyl benzyl Ether, 3-(Benzyloxy)-1-propyne, 3-(Benzyloxy)propyne, Benzyl 2-propynyl Ether, Benzyl Propargyl Ether, O-Benzyl Propargyl Alcohol, [(2-Propynyloxy)methyl]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2 |
| SMILES | C#CCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | prop-2-inoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0732 |