Learn More
Alcohol propargílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propargyl alcohol |
| CAS | 107-19-7 |
| Fórmula molecular | C3 H4 O |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2 |
| SMILES | OCC#C |
| Nombre IUPAC | Prop-2-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 56.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.0262 |