Learn More
Alcohol propargílico, TRC
Código de producto. 30415295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415295 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30415295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76255050ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Fórmula molecular C3 H4 O
Cantidad 50 mL
Sinónimo 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
SMILES OCC#C
Nombre IUPAC Prop-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 56.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.0262