Learn More
Alcohol propargílico, TRC
Código de producto. 30419815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419815 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30419815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76255010ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Propargyl alcohol
CAS 107-19-7
Fórmula molecular C3 H4 O
Cantidad 10 mL
Sinónimo 1-Hydroxy-2-propyne, 1-Propyn-3-ol, 1-Propyn-3-yl alcohol, 2-Propynol, 2-Propynyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propyne, 3-Hydroxypropyne, 3-Propynol, Ethynylcarbinol, Hydroxymethylacetylene, NSC 8804, Propargyl alcohol, Propynyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
SMILES OCC#C
Nombre IUPAC Prop-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 56.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.0262
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.