Learn More
Alcohol propargílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494033 2500 mL 2500 ml
11474033 100 mL 100 ml
11484033 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10295.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-19-7 | C3H4O | 56.06 g/mol
Propargyl alcohol is a solvent stabilizer that is useful as an intermediate in organic synthesis, an electroplating brightener additive. It is useful 3-carbon fragment in acetylene coupling reactions, It undergoes Pd-catalyzed O-coupling with alcohols to give the corresponding 1-methoxyallyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol propargílico es un estabilizador de disolvente que es útil como intermedio en la síntesis orgánica, es un aditivo abrillantador de galvanoplastia. Es un práctico fragmento del 3-carbono en las reacciones de acoplamiento de acetileno. Se somete a un acoplamiento por Pd con alcoholes para producir los correspondientes éteres de 1-metoxialilo.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes, aminas, pentóxido de fósforo y el calor de vapor de isocianato & .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-19-7
Fórmula molecular C3H4O
Peso molecular (g/mol) 56.06
Número MDL MFCD00002912
Clave InChI TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
Nombre IUPAC Prop-2-in-1-ol
SMILES OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl alcohol
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.949
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Fórmula lineal HC≡CCH2OH
Índice de refracción 1.432
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2929
Beilstein 506003
Índice Merck 14,7809
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.06
Porcentaje de pureza 99%