Learn More
Alcohol propargílico-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propargyl alcohol 13C3 |
| CAS | 201740-99-0 |
| Fórmula molecular | 13C3 H4 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Prop-2-yn-1-ol 13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | O[13CH2][13C]#[13CH] |
| Nombre IUPAC | (1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 59.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 59.036 |