Learn More
Acetato de propargil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Propargyl acetate |
| Densidad | 0.989 |
| Punto de ebullición | 124°C |
| Temperatura de inflamación | 31°C (88°F) |
| Olor | Characteristic |
| Fórmula lineal | CH3CO2CH2C≡CH |
| Índice de refracción | 1.4185 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1992 |
| Beilstein | 1742046 |
| Show More |