Learn More
Acetato de propargil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332407 5 g 5 g
11342407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10031.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-09-8 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-09-8
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.101
Número MDL MFCD00041601
Clave InChI RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
PubChem CID 69388
Nombre IUPAC acetato de prop-2-inilo
SMILES CC(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl acetate
Densidad 0.989
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3CO2CH2C≡CH
Índice de refracción 1.4185
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1742046
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 97%