Learn More
Propargita (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30137513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137513 10 g 10 g
30134436 25 g 25 g
17918099 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76250010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2312-35-8
Fórmula molecular C19 H26 O4 S
Peso molecular (g/mol) 350.47
Sinónimo Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl ester (7CI,8CI), Sulfurous acid, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propynyl ester (9CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl propargyl sulfite, Acarit 720EC, BPPS, Comite, Comite II, Cyclosulfyne, D 014, D 014 (ester), Kelaran, Naugatuck D 014, Omite, Omite 57E, Omite 85E, Propargil, Propargite, Sulfurous acid, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]cyclohexyl 2-propyn-1-yl ester
Nombre IUPAC prop-2-inil sulfito de [2-(4-tert-butilfenoxi)ciclohexilo]
SMILES CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargite
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.1552