Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propargite |
| CAS | 2312-35-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.12 g/cm3 (20°C) |
| Temperatura de inflamación | 71.4°C |
| Beilstein | 6934289 |
| Color | Marrón claro |
| Punto de ebullición | 210°C (Decomposition) |
| Sinónimo | 2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite |
| Peso molecular (g/mol) | 350.47 g/mol |
| Mostrar más |