Learn More
Proparacaine Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16457916 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16457916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY66012
MedChemExpress Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.
Proparacaine Hydrochloride (Proxymetacaine Hydrochloride) is a derivative of lidocaine (HY-B0185), with immunomodulatory effect and glucocorticomimetic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Proparacaine Hydrochloride
CAS 6-9-5875
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H27ClN2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Proxymetacaine Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (151.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (100.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(OCCC)C(N)=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 330.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.85
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation