Learn More
Propaphos, TRC
Código de producto. 30138689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138689 250 mg 250 miligramos
30040926 25 mg 25 miligramos
30040530 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP323755250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7292-16-2
Fórmula molecular C13 H21 O4 P S
Peso molecular (g/mol) 304.34
Sinónimo Phosphoric acid, 4-(methylthio)phenyl dipropyl ester, Phosphoric acid, p-(methylthio)phenyl dipropyl ester (7CI,8CI), Kayaphos, Kayphosnac, O,O-Dipropyl O-4-methylthiophenyl phosphate, Propaphos
Nombre IUPAC (4-metilsulfanilfenilo) fosfato dipropil
SMILES CCCOP(=O)(OCCC)Oc1ccc(SC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propaphos
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21O4PS/c1-4-10-15-18(14,16-11-5-2)17-12-6-8-13(19-3)9-7-12/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0898