Learn More
Bromuro de propantelina, LoGiCal
Código de producto. 30458258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458258 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458258 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1450.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propantheline Bromide
CAS 50-34-0
Nombres de analitos o componentes Propantheline Bromide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C23 H30 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Propantheline bromide, N-Methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethanaminium bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate (6CI), 2-Propanaminium, N-methyl-N-(1-methylethyl)-N-[2-[(9H-xanthen-9-ylcarbonyl)oxy]ethyl]-, bromide (9CI), Ammonium, (2-hydroxyethyl)diisopropylmethyl-, bromide, xanthene-9-carboxylate (8CI), Corrigast, Ercorax, Ercotina, Ketaman, Kivatin, Neo-Metantyl, Neopepulsan, Pantas, Pantheline, Pervagal, Pro-Banthine, Pro-Gastron, Prodixamon, Propantel, SC 3171, Xanthene-9-carboxylic acid, ester with (2-hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide, beta-Diisopropylaminoethyl xanthene-9-carboxylate methobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
Nombre IUPAC metil-di(propan-2-il)-[2-(9H-xanteno-9-carboniloxi)etil]azanio;bromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 448.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1409 g/mol