Learn More
Ácido propanoico-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propanoic-13C3 Acid |
| CAS | 153474-35-2 |
| Fórmula molecular | 13C3H6O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [U-13C3]Propionate, Propionic acid-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | O[13C]([13CH2][13CH3])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 77.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.0468 |