Learn More
Propanil, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propanil |
| CAS | 709-98-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Propanil |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3,4-diclorofenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 218.08 |
| Mostrar más |