Learn More
Propanil-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propanil-d5 |
| CAS | 1398065-82-1 |
| Fórmula molecular | C9 D5 H4 Cl2 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propanil-d5, Propanil-D5 (propanoyl-D5), 3',4'-Dichloropropionanilide-2,2,3,3,3-d5, N-(3,4-Dichlorophenyl)propanamide-2,2,3,3,3-d5, N-(3,4-Dichlorophenyl)propionamide-2,2,3,3,3-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuterio-N-(3,4-diclorofenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 223.111 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.038 |