Learn More
Propanil 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308931 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308931 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16410000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propanil
CAS 709-98-8
Nombres de analitos o componentes Propanil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC N-(3,4-diclorofenil)propanamida
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 218.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0061 g/mol