Learn More
Bochem™ Quemadores Bunsen Erdgas
Código de producto. 10088840
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
76 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10088840 80 mm cada uno
10525031 76 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10088840 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 7340
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Permite el trabajo del vidrio
  • Llama auxiliar
  • Conforme DIN 30665
  • Quemador de latón niquelado, zócalo de fundición
  • Quemador φ 13mm, H 160mm.
Especificaciones
Tipo de gas Gas natural, Propano
Material Níquel, acero
Diámetro (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 165 mm
Incluye Válvula de aguja
Temperatura máxima 1300°C
Peso (métrico) 0,8 kg