Learn More
Propano-1-sulfonamida (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propane-1-sulfonamide |
| CAS | 24243-71-8 |
| Fórmula molecular | C3H9NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propane-1-sulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H2,4,5,6) |
| SMILES | CCCS(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | propano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 123.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0354 |