Learn More
Éster di-terc-butílico del ácido propano-1,3-diilbis((3-acetamidopropil)carbámico)-d6, TRC
Código de producto. 30421389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421389 1 mg 1 miligramo
30409704 2.5 mg 2.50 miligramo
30420070 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8352871MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propane-1,3-diylbis((3-acetamidopropyl)carbamic Acid) di-tert-Butyl Ester-d6
Fórmula molecular C23 D6 H38 N4 O6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H44N4O6/c1-18(28)24-12-9-14-26(20(30)32-22(3,4)5)16-11-17-27(15-10-13-25-19(2)29)21(31)33-23(6,7)8/h9-17H2,1-8H3,(H,24,28)(H,25,29)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCN(CCCN(CCCNC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 478.656
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.364