Learn More
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical™
Código de producto. 10518070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10518070 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10346290 500 ml Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10499370 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10518070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7440/17
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL 64272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Punto de fusión de -60 °C
Punto de ebullición 187 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 2.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,1g/mol
Presión de vapor 0,13mbar a 20 °C
Forma física Líquido viscoso