Learn More
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de las farmacopeas europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical™
Código de producto. 10346290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346290 500 ml Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10518070 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10499370 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10346290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7440/08
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Propano-1,2-diol, extrapuro, SLR, cumple con las certificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Número MDL 64272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propilenglicol, 1,2-dihidroxipropano, 2-hidroxipropanol, 1,2-propilenglicol, metiletilglicol, metiletiletilenglicol, monopropilenglicol, isopropilenglicol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Punto de fusión de -60 °C
Punto de ebullición 187 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 ml
Densidad del vapor 2.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,1g/mol
Presión de vapor 0,13mbar a 20 °C
Forma física Líquido viscoso