Learn More
Propan-2-il Etano-1-sulfonato, TRC
Código de producto. 30012062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012062 100 mg 100 miligramos
30009484 50 mg 50 miligramos
30008104 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB523895100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14245-62-6
Fórmula molecular C5H12O3S
Peso molecular (g/mol) 152.21
Sinónimo 1-Methylethyl Ethanesulfonate, Isopropyl Ethanesulfonate
Nombre IUPAC Propan-2-il etanol
SMILES CCS(=O)(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propan-2-yl Ethane-1-sulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3S/c1-4-9(6,7)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0507