Learn More
Propan-2-il 2-sulfanilacato, TRC
Código de producto. 30011465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011465 100 mg 100 miligramos
30010887 500 mg 500 miligramos
30005936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB524470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7383-61-1
Fórmula molecular C5 H10 O2 S
Peso molecular (g/mol) 134.19
Sinónimo 1-Methylethyl 2-Mercaptoacetate, Isopropyl 2-Mercaptoacetate, Isopropyl Mercaptoacetate, Isopropyl Thioglycolate, Thioglycolic Acid Isopropyl Ester;
Nombre IUPAC isopropil 2-mercaptoacetato
SMILES CC(C)OC(=O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propan-2-yl 2-Sulfanylacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2S/c1-4(2)7-5(6)3-8/h4,8H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0402