Learn More
Propamocarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propamocarb free base |
| CAS | 24579-73-5 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propamocarb free base, Carbamic acid','N-[3-(dimethylamino)propyl]-','propyl ester, Carbamic acid','[3-(dimethylamino)propyl]-','propyl ester (8CI,9CI), N-(γ-Dimethylaminopropyl)carbamic acid propyl ester, Nor-Am 39744, Plantacur, Plantacur E, Propamocarb, SN 39744 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12) |
| SMILES | CCCOC(=O)NCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | propil N-[3-(dimetilamino)propil]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Mostrar más |