Learn More
Propamocarb-N-óxido, TRC
Código de producto. 30135909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135909 500 mg 500 miligramos
17980985 250 mg 250 miligramos
17941695 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP758465500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 743449-09-4
Fórmula molecular C9 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 204.2667
Sinónimo Propamocarb-N-oxide, Propyl N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]carbamate (ACI), Carbamic acid, N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-, propyl ester (ACI), Carbamic acid, [3-(dimethyloxidoamino)propyl]-, propyl ester (9CI), Propyl N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]carbamate (ACI), AE B155306
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetilo-3-(propoxicarbonilamino)propano-1-amina
SMILES CCCOC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb-N-oxide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O3/c1-4-8-14-9(12)10-6-5-7-11(2,3)13/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1474