Learn More
N-óxido de propamocarb 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312643 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312643 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16400200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb-N-oxide
CAS 743449-09-4
Nombres de analitos o componentes Propamocarb-N-oxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H20 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(2-Ethoxyacetamido)-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O3/c1-4-8-14-9(12)10-6-5-7-11(2,3)13/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
SMILES CCCOC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetil-3-(propoxicarbonilamino)propan-1-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 204.2667
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1474 g/mol