Learn More
Propamocarb-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7) |
| CAS | 1398065-89-8 |
| Fórmula molecular | C9 2H7 H13 N2 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7), Propamocarb free base D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)/i1D3,4D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)NCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-(dimetilamino)propil]carbamato de 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.1964 |