Learn More
Propamocarb-d7 (On-propil-d7), CDN
Código de producto. 30318295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30318295 0.01 g 0.01 g
30326229 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318295 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73890.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb free base D7 (O-propyl D7)
CAS 1398065-89-8
Fórmula molecular C9 2H7 H13 N2 O2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Propamocarb free base D7 (O-propyl D7), Propamocarb free base D7
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)/i1D3,4D2,8D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)NCCCN(C)C
Nombre IUPAC N-[3-(dimetilamino)propil]carbamato de 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropilo
Peso molecular (g/mol) 195.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1964 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity