Learn More
Propamocarb 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30322353 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30322353 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV16390000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb free base
CAS 24579-73-5
Nombres de analitos o componentes Propamocarb free base
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H20 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propamocarb free base
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
SMILES CCCOC(=O)NCCCN(C)C
Nombre IUPAC propil N-[3-(dimetilamino)propil]carbamato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 188.27
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1525 g/mol