Learn More
Propafenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propafenone |
| CAS | 54063-53-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Propanone','1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl- (9CI','ACI), 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone (ACI), (RS)-Propafenone, (±)-Propafenone, GP 382, GPV 001, Polfenon, Propafenone, SA 79 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 341.444 |
| Mostrar más |