Learn More
Clorhidrato de Propafenona, TRC
Código de producto. 30003624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003624 250 mg 250 miligramos
17931895 25 mg 25 miligramos
17922235 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP757500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34183-22-7
Fórmula molecular C21 H27 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 377.9
Sinónimo Propafenone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2'-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI), Arythmol, Pronon, Propafenone hydrochloride, Rythmol, Rytmonorm
Nombre IUPAC 1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenilo]-3-fenilpropano-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propafenone Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1758