Learn More
Clorhidrato de propafenona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de propafenona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 34183-22-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Propafenone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Propafenone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2'-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI), Arythmol, Pronon, Propafenone hydrochloride, Rythmol, Rytmonorm |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |