Learn More
Propafenone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462169
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16462169 1 g 1 g
16430928 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16462169
Marca: Medchem Express HYB0432A
MedChemExpress Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.
Propafenone (hydrochloride) (SA-79 (hydrochloride)) is a class of anti-arrhythmic medication, which treats illnesses associated with rapid heart beats such as atrial and ventricular arrhythmias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propafenone hydrochloride
CAS 34183-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28ClNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo SA-79 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (88.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1OCC(O)CNCCC)CCC2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 377.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.9
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation